Läs mer
2-Hydroxy Imipramine-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy Imipramine-d6 |
| CAS | 1189880-70-3 |
| Molekylformel | C19H18D6N2O |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N2O/c1-20(2)12-5-13-21-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-14-17(22)10-11-19(16)21/h3-4,6-7,10-11,14,22H,5,8-9,12-13H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N(CCCN1c2ccccc2CCc3cc(O)ccc13)C([2H])([2H])[2H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.44 |
| Formel vikt | 302.2265 |