Läs mer
2-hydroxy L-tryptofan hydroklorid, TRC
Produktkod. 30010665
Change view
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30010665 250 mg -
30010405 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30010665 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH975680250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 881025-90-7
Molekylformel C11H13ClN2O3
Molekylvikt (g/mol) 256.69
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(2-hydroxy-1H-indol-3-yl)propansyra
LEDER N[C@H](C(O)=O)CC1=C(O)NC2=CC=CC=C21.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy L-Tryptophan Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C11H12N2O3/c12-8(11(15)16)5-7-6-3-1-2-4-9(6)13-10(7)14/h1-4,8,13-14H,5,12H2,(H,15,16)/t8-/m0/s1
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 220.0848
Procent renhet >95%