Läs mer
2-Hydroxy Levamisole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy Levamisole |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2OS/c14-10-4-2-1-3-8(10)9-7-13-5-6-15-11(13)12-9/h1-4,9,14H,5-7H2/t9-/m1/s1 |
| Formel vikt | 220.067 |