Läs mer
2-Hydroxy-N-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]acetamide, Mikromol™
Beskrivning
2-Hydroxy-N-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]acetamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy-N-((2'-(2H-tetrazol-5-yl)(1,1'-biphenyl)-4-yl)methyl)acetamide |
| CAS | 914465-63-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Hydroxy-N-((2'-(2H-tetrazol-5-yl)(1,1'-biphenyl)-4-yl)methyl)acetamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H15 N5 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Acetamide, 2-hydroxy-N-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, Acetamide, 2-hydroxy-N-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]- (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15N5O2/c22-10-15(23)17-9-11-5-7-12(8-6-11)13-3-1-2-4-14(13)16-18-20-21-19-16/h1-8,22H,9-10H2,(H,17,23)(H,18,19,20,21) |
| LEDER | OCC(=O)NCc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3 |
| IUPAC-namn | 2-hydroxy-N-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]acetamide |
| Visa mer |