Läs mer
2-Hydroxy-N-[(2R)-2-hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl]-N-methylacetamide, Mikromol™
Beskrivning
2-Hydroxy-N-[(2R)-2-hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl]-N-methylacetamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy-N-[(2R)-2-hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl]-N-methylacetamide |
| CAS | 2380769-62-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Hydroxy-N-[(2R)-2-hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl]-N-methylacetamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H15 N O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Hydroxy-N-((2R)-2-hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl)-N-methylacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO4/c1-12(11(16)7-13)6-10(15)8-3-2-4-9(14)5-8/h2-5,10,13-15H,6-7H2,1H3/t10-/m0/s1 |
| LEDER | CN(C[C@H](O)c1cccc(O)c1)C(=O)CO |
| IUPAC-namn | 2-hydroxy-N-[(2R)-2-hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl]-N-methylacetamide |
| Visa mer |