missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Hydroxy-N,N-dimethylacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy-N,N-dimethylacetamide |
| CAS | 14658-93-6 |
| Molekylformel | C4H9NO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2/c1-5(2)4(7)3-6/h6H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)C(=O)CO |
| IUPAC-namn | 2-hydroxy-N,N-dimethylacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 103.11 |
| Formel vikt | 103.0633 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?