Läs mer
2-Hydroxy-N-pyridin-3-ylbenzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy-N-pyridin-3-ylbenzamide |
| CAS | 118623-71-5 |
| Molekylformel | C12 H10 N2 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N2O2/c15-11-6-2-1-5-10(11)12(16)14-9-4-3-7-13-8-9/h1-8,15H,(H,14,16) |
| LEDER | Oc1ccccc1C(=O)Nc2cccnc2 |
| IUPAC-namn | 2-hydroxy-N-pyridin-3-ylbenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 214.22 |
| Formel vikt | 214.074 |