Läs mer
2-Hydroxy Nabumetone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-4-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)butan-2-ol |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18O2/c1-11(16)3-4-12-5-6-14-10-15(17-2)8-7-13(14)9-12/h5-11,16H,3-4H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 230.1307 |