missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Hydroxy Nicotinic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy Nicotinic Acid |
| CAS | 609-71-2 |
| Molekylformel | C6H5NO3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1,2-Dihydro-2-oxo-3-pyridinecarboxylic Acid, 1,2-Dihydro-2-oxonicotinic Acid 1,2-Dihydro-2-oxo-3-pyridinecarboxylic Acid, 1,2-Dihydro-2-oxonicotinic Acid, 2-Hydroxy-3-carboxypyridine, 2-Hydroxynicotinic Acid, 2-Hydroxypyridine-3-carboxylic Acid, 2-Oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic Acid, 3-Carboxy-2-pyridone, NSC 226152 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5NO3/c8-5-4(6(9)10)2-1-3-7-5/h1-3H,(H,7,8)(H,9,10) |
| LEDER | OC(=O)c1cccnc1O |
| IUPAC-namn | 2-hydroxypyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 139.11 |
| Formel vikt | 139.0269 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?