Läs mer
2-Hydroxy Oleic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy Oleic Acid |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H34O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(19)18(20)21/h9-10,17,19H,2-8,11-16H2,1H3,(H,20,21)/b10-9- |
| Formel vikt | 298.2508 |