Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 2-hydroxi-p-naftokinon, 99 %
Produktkod. 10294870 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10294870 25 g Glasflaska 25g
10166433 10 g Glasflaska 10g
10010980 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10294870 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 121630250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 83-72-7 | C10H6O3 | 174,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 83-72-7
Molekylformel C10H6O3
Molekylvikt (g/mol) 174.16
MDL-nummer MFCD00001678
InChI-nyckel WVCHIGAIXREVNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym lawsone, 2-hydroxy-1,4-naphthoquinone, 2-hydroxynaphthalene-1,4-dione, 2-hydroxynaphthoquinone, henna, mehendi, hana, lawson, mendi, flower of paradise
PubChem CID 6755
IUPAC-namn 4-hydroxynaftalen-1,2-dion
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-p-naphthoquinone
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 192,0 °C till 195,0 °C
Färg Gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 08, 300
Fieser 01,484
Merck Index 15, 5448
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 2 g/L vatten (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i bensen, koltetraklorid, aceton, petroleumeter och natriumhydroxid
Formel vikt 174.16
Procent renhet 99%
Kvalitet Ren
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.