Läs mer
2-Hydroxy-propoxycarbazone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propoxycarbazone-2-hydroxypropoxy |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18N4O8S/c1-9(20)8-27-14-16-19(15(23)18(14)2)13(22)17-28(24,25)11-7-5-4-6-10(11)12(21)26-3/h4-7,9,20H,8H2,1-3H3,(H,17,22) |
| Formel vikt | 414.0845 |
| Procent renhet | >95% |