Läs mer
2-Hydroxy Trimipramine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy Trimipramine |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26N2O/c1-15(13-21(2)3)14-22-19-7-5-4-6-16(19)8-9-17-12-18(23)10-11-20(17)22/h4-7,10-12,15,23H,8-9,13-14H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 310.2045 |