Läs mer
2-hydroxyättiksyra metylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxyacetic Acid Methyl Ester |
| CAS | 96-35-5 |
| Molekylformel | C3H6O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Glycolic Acid Methyl Ester, Hydroxyacetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Hydroxyacetate, Methyl 2-Hydroxyethanoate, Methyl Glycolate, Methyl Hydroxyacetate, NSC 27786 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6O3/c1-6-3(5)2-4/h4H,2H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)CO |
| IUPAC-namn | Metyl-2-hydroxyacetat |
| Molekylvikt (g/mol) | 90.08 |
| Formel vikt | 90.0317 |