Läs mer
2'-Hydroxyacetofenon, 98 %
Produktkod. 11444244
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444244 100 g 100g
11454244 500 g 500g
11464244 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444244 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12550.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 118-93-4 | C8H8O2 | 136,15 g/mol
2'-hydroxiacetofenon används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2 - ′Hydroxiacetofenon används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 118-93-4
Molekylformel C8H8O2
Molekylvikt (g/mol) 136.15
MDL-nummer MFCD00002219
InChI-nyckel JECYUBVRTQDVAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-hydroxyacetophenone, 2-acetylphenol, 1-2-hydroxyphenyl ethanone, o-hydroxyacetophenone, o-acetylphenol, o-hydroxyphenyl methyl ketone, ethanone, 1-2-hydroxyphenyl, 1-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, acetophenone, 2'-hydroxy, 2-hydroxyphenyl methyl ketone
PubChem CID 8375
IUPAC-namn 1-(2-hydroxifenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC=CC=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Hydroxyacetophenone
Smältpunkt 3°C to 6°C
Densitet 1.13
Kokpunkt 218°C
Flampunkt 106°C (222°F)
Brytningsindex 1.5584
Kvantitet 100 g
Beilstein 386123
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 136.15
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2'-Hydroxyacetophenone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2'-Hydroxyacetophenone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.