Läs mer
2-Hydroxyacetophenone-d7, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxyacetophenone-d7 |
| CAS | 1189865-36-8 |
| Molekylformel | C8 2H7 H O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O2/c1-6(9)7-4-2-3-5-8(7)10/h2-5,10H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)C([2H])([2H])[2H])c(O)c1[2H] |
| IUPAC-namn | 2,2,2-trideuterio-1-(2,3,4,5-tetradeuterio-6-hydroxyphenyl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 143.19 |
| Formel vikt | 143.0964 |