Läs mer
2'-Hydroxyacetophenone, MedChemExpress
Produktkod. 16439426
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16439426 100 mg
1 options
Produktkod. 16439426 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYY1426
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress 2'-Hydroxyacetophenone is found in alcoholic beverages. 2'-Hydroxyacetophenone is present in tomato, cassia, fried beef, rum, whiskey, cocoa, coffee and black tea. 2'-Hydroxyacetophenone is a flavouring ingredient. Building block in chemical synthesis.
2'-Hydroxyacetophenone is found in alcoholic beverages. 2'-Hydroxyacetophenone is present in tomato, cassia, fried beef, rum, whiskey, cocoa, coffee and black tea. 2'-Hydroxyacetophenone is a flavouring ingredient. Building block in chemical synthesis.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Hydroxyacetophenone
CAS 118-93-4
Färg Colorless to Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H8O2
Kvantitet 100 mg
Synonym o-Hydroxyacetophenone o-Acetylphenol
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (734.48 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(C1=CC=CC=C1O)=O
Molekylvikt (g/mol) 136.15
Formel vikt 136.15
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Liquid