Läs mer
2′-Hydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 118-93-4 |
| Smältpunkt | 4°C to 6°C |
| Densitet | 1.13 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 212°C to 214°C/1013 hPa |
| Molekylformel | 2-(OH)C6H4COCH3 |
| MDL-nummer | MFCD00002219 |
| Kvantitet | 250 mL |
| Synonym | 2′-Hydroxyacetophenone, 2-Acetylphenol, 2′-Hydroxyacetophenone |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.15 |
| Kvalitet | Research |