Läs mer
2'-Hydroxyacetofenon, TRC
Produktkod. 30136330
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136330 10 g
30008825 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30136330 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH73997010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 118-93-4
Molekylformel C8 H8 O2
Molekylvikt (g/mol) 136.15
Synonym 1-(2-Hydroxyphenyl)ethanone, Paracetamol Imp. I (EP), 2-Hydroxyacetophenone
IUPAC-namn 1-(2-hydroxyfenyl)etanon
LEDER CC(=O)c1ccccc1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Hydroxyphenyl)ethanone (2-Hydroxyacetophenone)
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C8H8O2/c1-6(9)7-4-2-3-5-8(7)10/h2-5,10H,1H3
Formel vikt 136.0524