Läs mer
2-Hydroxyamino-3-methyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxyamino-3-methyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoline |
| CAS | 77314-23-9 |
| Molekylformel | C11 H10 N4 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N4O/c1-15-9-5-4-8-7(3-2-6-12-8)10(9)13-11(15)14-16/h2-6,16H,1H3,(H,13,14) |
| LEDER | Cn1c(NO)nc2c3cccnc3ccc12 |
| IUPAC-namn | N-(3-methylimidazo[4,5-f]quinolin-2-yl)hydroxylamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 214.22 |
| Formel vikt | 214.0855 |