Läs mer
2-(Hydroxyamino)acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Hydroxyamino)acetic Acid |
| CAS | 3545-78-6 |
| Molekylformel | C2H5NO3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | N-Hydroxy-glycine, (Hydroxyamino)acetic Acid, N-Hydroxyglycine, NSC 76386 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5NO3/c4-2(5)1-3-6/h3,6H,1H2,(H,4,5) |
| LEDER | CCC(CC)C(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)COP(=O)(O)OP(=O)(O)OC[C@@H]1C(OP(O)(O)=O)C(O)[C@@H](O1)n2c3c(nc2)c(N)ncn3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 91.07 |