missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Hydroxyatrazine-d5 (ethyl-d5), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Atrazine-2-hydroxyD5 |
| CAS | 1276197-25-1 |
| Molekylformel | C8 2H5 H10 N5 O |
| Kvantitet | 0.005 g |
| Synonym | Atrazine-2-hydroxy D5, Atrazine-2-hydroxy D5 (ethyl D5), 4-(Isopropylamino)-6-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethylamino)-1,3,5-triazin-2-ol |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H15N5O/c1-4-9-6-11-7(10-5(2)3)13-8(14)12-6/h5H,4H2,1-3H3,(H3,9,10,11,12,13,14)/i1D3,4D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Nc1nc(O)nc(NC(C)C)n1 |
| IUPAC-namn | 4-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethylamino)-6-(propan-2-ylamino)-1,3,5-triazin-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.27 |
| Formel vikt | 202.159 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?