Läs mer
2-Hydroxybenzaldehyd (Salicylaldehyd), Mikromol™
Produktkod. 18063780
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18063780 100 mg
1 options
Produktkod. 18063780 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1200.04
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-Hydroxybensaldehyd (Salicylaldehyd)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Salicylaldehyde
CAS 90-02-8
Analyt- eller komponentnamn Salicylaldehyde
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H6 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Dembrexine Hydrochloride Monohydrate Imp. D (EP), Dembrexine Imp. D (EP), 2-Hydroxybenzaldehyde, Salicylaldehyde, Dembrexine Hydrochloride Monohydrate Impurity D, Dembrexine Impurity D
InChI formel InChI=1S/C7H6O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-5,9H
LEDER Oc1ccccc1C=O
IUPAC-namn 2-hydroxybensaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 122.12
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 122,0368 g/mol