Läs mer
2-Hydroxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxybenzaldehyde |
| CAS | 90-02-8 |
| Smältpunkt | -7°C |
| Densitet | 1.17 g/cm³ at 20°C |
| Flampunkt | 77°C (closed cup) |
| Kvantitet | 25 L |
| Synonym | 2-Hydroxybenzaldehyde, Salicylaldehyde, 2-Hydroxybenzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 122.12 |
| Kvalitet | Not Available |