Läs mer
2-Hydroxybensenboronsyra, 97 %
Produktkod. 11328696
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11328696 5 g 5g
11318696 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11328696 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19400.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 89466-08-0 | C6H7BO3 | 137,93 g/mol
2-hydroxibensenboronsyra används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 2-hydroxibensenboronsyra används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89466-08-0
Molekylformel C6H7BO3
Molekylvikt (g/mol) 137.93
MDL-nummer MFCD01074581
InChI-nyckel YDMRDHQUQIVWBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxyphenyl boronic acid, 2-hydroxybenzeneboronic acid, o-hydroxyphenylboronic acid, 2-boronophenol, 2-hydroxyphenyl boranediol, 2-hydroxyphenylboronicacid, boronic acid, 2-hydroxyphenyl, pubchem9522, 2-hydroxyphenylboronic, acmc-209r1d
PubChem CID 2773454
IUPAC-namn (2-hydroxifenyl)borsyra
LEDER OB(O)C1=CC=CC=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxybenzeneboronic acid
Smältpunkt ∼185 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2962938
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 137.93
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.