Läs mer
2-Hydroxybenzeneethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxybenzeneethanol |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O2/c9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10/h1-4,9-10H,5-6H2 |
| Formel vikt | 138.0681 |