Läs mer
2-Hydroxybenzimidazol, TRC
Produktkod. 30180302
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180302 1 g
30179856 10 g
30180128 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30180302 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH8290001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 615-16-7
Molekylvikt (g/mol) 134.14
LEDER O=C1Nc2ccccc2N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxybenzimidazole
Molekylformel C7H6N2O
Kvantitet 1 g