Läs mer
2-Hydroxybenzonitril, 98 %
Produktkod. 11430164
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11430164 100 g 100g
11410164 5 g 5g
11420164 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11430164 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13606.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 611-20-1 | C7H5NO | 119,123 g/mol
2-hydroxibensonitril används som startreagens under syntesen av mono-alkoxifenyloxazolin, furanosid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Hydroxibensonitril används som startreagens under syntesen av mono-alkoxifenyloxazolin, furanosid.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 611-20-1
Molekylformel C7H5NO
Molekylvikt (g/mol) 119.123
MDL-nummer MFCD00002145
InChI-nyckel CHZCERSEMVWNHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyanophenol, o-cyanophenol, salicylonitrile, o-hydroxybenzonitrile, benzonitrile, 2-hydroxy, salicylnitrile, benzonitrile, hydroxy, benzonitrile, o-hydroxy, o-hydoxybenzonitrile, 2-hydroxy-benzonitrile
PubChem CID 11907
IUPAC-namn 2-hydroxibensonitril
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C#N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxybenzonitrile
Smältpunkt 92 °C till 95 °C
Kokpunkt 149 °C (14 mmHg)
Kvantitet 100 g
Beilstein 1210029
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 119.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.