Läs mer
2-Hydroxybenzonitril, TRC
Produktkod. 30402522
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30402522 5 g
30391165 25 g
30401738 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30402522 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH8084805G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 611-20-1
Molekylformel C7H5NO
Molekylvikt (g/mol) 119.12
Synonym 2-Cyanophenol, 2-Hydroxybenzonitrile, NSC 53558, Salicylnitrile, o-Cyanophenol, o-Hydroxybenzonitrile
IUPAC-namn 2-hydroxybenzonitril
LEDER Oc1ccccc1C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxybenzonitrile
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H5NO/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4,9H
Formel vikt 119.0371