Läs mer
2-hydroxybensofenon, 99 %
Artikelnummer. 11397546
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Pakningsstørrelse
11397546 5 g 5g
11307556 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11397546 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11100.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 117-99-7 | C13H10O2 | 198,221 g/mol
2-Hydroxibensofenon användes för att kvantifiera metaboliterna av ometylerade extrakt från supernatanterna från Pseudomonas acidovorans-kulturer odlade på 1,1-difenyletylen. Det reagerar med 3-aminofenylboronsyra för att bilda makrocykliska boronater. 2-hydroxibensofenon bildar sampolymer 2-hydroxi, 3-allyl, 4,4a-dimetoxibensofenon med metylmetakrylat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-hydroxibensofenon användes för att kvantifiera metaboliterna av ometylerade extrakt från supernatanterna från Pseudomonas acidovorans-kulturer odlade på 1,1-difenyletylen. Det reagerar med 3-aminofenylboronsyra för att bilda makrocykliska boronater. 2-hydroxibensofenon bildar sampolymer 2-hydroxi, 3-allyl, 4,4′ -dimetoxibensofenon med metylmetakrylat.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 117-99-7
Molekylformel C13H10O2
Molekylvikt (g/mol) 198.221
MDL-nummer MFCD00002216
InChI-nyckel HJIAMFHSAAEUKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxybenzophenone, o-benzoylphenol, 2-hydroxyphenyl phenyl methanone, o-hydroxybenzophenone, benzophenone, 2-hydroxy, methanone, 2-hydroxyphenyl phenyl, phenyl 2-hydroxyphenyl ketone, unii-lqv22w4v05, ortho-hydroxybenzophenone, 2-hydroxyphenyl phenylmethanone
PubChem CID 8348
IUPAC-namn (2-hydroxifenyl)-fenylmetanon
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2O
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxybenzophenone
Smältpunkt 38 °C till 40 °C
Kokpunkt 171 °C till 173 °C (12 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 1638174
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 198.22
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.