Läs mer
2-Hydroxybenzothiazole, 98%
Produktkod. p-7023264
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11497977
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16648.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 934-34-9 | C7H5NOS | 151.183 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 934-34-9
Molekylformel C7H5NOS
Molekylvikt (g/mol) 151.183
MDL-nummer MFCD00022868
InChI-nyckel YEDUAINPPJYDJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzothiazolone, 2-hydroxybenzothiazole, 2 3h-benzothiazolone, 2-benzothiazolol, 2-benzothiazolone, 1,3-benzothiazol-2-ol, 2-benzothiazolinone, 3h-benzothiazol-2-one, benzothiazolol, benzo d thiazol-2 3h-one
PubChem CID 13625
ChEBI CHEBI:115196
IUPAC-namn 3H-1,3-bensotiazol-2-on
LEDER C1=CC=C2C(=C1)NC(=O)S2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxybenzothiazole
Smältpunkt 136 °C till 140 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 151.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.