Läs mer
2-Hydroxybenzyl alcohol, 99%
Produktkod. 11427037
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11427037 250 g 250g
11417037 50 g 50g
11407037 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11427037 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14410.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 90-01-7 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
2-hydroxibensylalkohol fungerar som ett lokalbedövningsmedel. Det används i gastrodinproduktion via biotransformation av odlade celler av Aspergillus foetidus och Penicillium cyclopium och deltar i den selektiva ringöppningsreaktionen av 4H-1,3,2-bensodioxasiliner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Hydroxybenzylalkohol fungerar som ett lokalbedövningsmedel. Det används i gastrodinproduktion via biotransformation av odlade celler av Aspergillus foetidus och Penicillium cyclopium och deltar i den selektiva ringöppningsreaktionen av 4H-1,3,2-bensodioxasiliner.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-01-7
Molekylformel C7H8O2
Molekylvikt (g/mol) 124.14
MDL-nummer MFCD00004617
InChI-nyckel CQRYARSYNCAZFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym salicyl alcohol, 2-hydroxybenzyl alcohol, saligenin, 2-hydroxymethyl phenol, 2-methylolphenol, o-hydroxybenzyl alcohol, saligenol, benzenemethanol, 2-hydroxy, diathesin, o-methylolphenol
PubChem CID 5146
ChEBI CHEBI:16464
IUPAC-namn 2-(hydroximetyl)fenol
LEDER OCC1=CC=CC=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxybenzyl alcohol
Smältpunkt 83°C to 87°C
Kvantitet 250 g
Beilstein 1907195
Merck Index 14,8325
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 124.14
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.