Läs mer
2-hydroxibensylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10416622 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10416622 1 g Glasflaska 1g
11955281 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10416622 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 298890010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 932-30-9 | C7H9NO | 123.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 932-30-9
Molekylformel C7H9NO
Molekylvikt (g/mol) 123.15
MDL-nummer MFCD00870498
InChI-nyckel KPRZOPQOBJRYSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminomethyl phenol, 2-hydroxybenzylamine, phenol, 2-aminomethyl, o-hydroxybenzylamine, 2-hydroxyphenyl methylamine, unii-696r5n4nrm, salicylamine, aminomethyl phenol, o-aminomethylphenol, o-hydroxy-benzylamine
PubChem CID 70267
IUPAC-namn 2-(aminometyl)fenol
LEDER C1=CC=C(C(=C1)CN)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxybenzylamine
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 127.0°C to 131.0°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel OHC6H4CH2NH2
Kvantitet 1 g
Formel vikt 123.15
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.