Läs mer
2-Hydroxybenzylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Aminomethyl)phenol |
| CAS | 932-30-9 |
| Molekylformel | C7 H9 N O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Phenol, 2-(aminomethyl)-, o-Cresol, α-amino- (6CI,7CI,8CI), 2-(Aminomethyl)phenol, 2-Hydroxybenzenemethanamine, 2-Hydroxybenzylamine, NSC 127870, Salicylamine, o-Hydroxybenzylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4,9H,5,8H2 |
| LEDER | NCc1ccccc1O |
| IUPAC-namn | 2-(aminomethyl)phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 123.153 |
| Formel vikt | 123.068 |