Läs mer
2-hydroxibicyklo[3.2.1]oktan-6-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10750164
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10750164 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10209282 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10750164 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTBG00035DA
Kemiska identifierare
CAS 257932-29-9
Molekylformel C9H14O3
Molekylvikt (g/mol) 170.21
MDL-nummer MFCD00180256
InChI-nyckel FSQSHXLJRFYYMV-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-hydroxybicyclo 3.2.1 octane-6-carboxylic acid, maybridge1_002398, 4-hydroxybicyclo 3.2.1 octane-7-carboxylic acid, bicyclo 3.2.1 octane-6-carboxylicacid, 2-hydroxy
PubChem CID 2802922
IUPAC-namn 4-hydroxibicyklo[3.2.1]oktan-7-karboxylsyra
LEDER OC1CCC2CC1CC2C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxybicyclo[3.2.1]octane-6-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 170.21
Procent renhet 97%