Läs mer
2-Hydroxybutanoic-d3 Acid Sodium Salt, TRC
Produktkod. 30408596
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30408596 10 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30408596 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH83117010MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium 2-Hydroxybutanoate-2,3,3-D3
CAS 1219798-97-6
Molekylformel C4H4D3NaO3
Kvantitet 10 mg
Synonym (±)-2-Hydroxybutanoic-d3 Acid Sodium Salt, DL-2-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt, (RS)-2-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt, (±)-2-Hydroxy-n-butyric-d3 Acid Sodium Salt, (±)-2-Hydroxybutanoic-d3 Acid Sodium Salt, (±)-2-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt, (±)-α-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt, 2-Hydroxybutanoic-d3 Acid Sodium Salt, 2-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt, DL-2-Hydroxybutanoic-d3 Acid Sodium Salt, DL-2-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt, DL-α-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt NSC 6495, α-Hydroxy-n-butyric-d3 Acid Sodium Salt, α-Hydroxybutanoic-d3 Acid Sodium Salt, α-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt
InChI formel InChI=1S/C4H8O3.Na/c1-2-3(5)4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i2D2,3D;
LEDER OC(C(O[Na])=O)([2H])C([2H])([2H])C
IUPAC-namn sodium 2-hydroxybutanoate-2,3,3-d3
Molekylvikt (g/mol) 129.1
Formel vikt 129.05