Learn More
2-Hydroxycarbazole, 97%
Artikelnummer. 11372929
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
11372929 5 g 5g
11382929 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11372929 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27765.06
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 86-79-3 | C12H9NO | 183.21 g/mol
Karbazol har visat sig vara möjligt att skilja mellan heparin, heparinderivat och andra polyuronider i bindväv. En ny modifiering av karbazolanalysen är användbar för bestämning av d-mannuronsyra i heteropolysackarider. 2-hydroxikarbazol användes vid syntesen av isokromen fusionerad karbazol, (4aS,13bR)-2,5,5-trimetyl-3,4,4a,5,8,13b-hexahydroisochromeno[3,4-b]karbazol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Carbazol har visat sig vara möjligt att skilja mellan heparin, heparinderivat och andra polyuronider i bindväv. En ny modifiering av karbazolanalysen är användbar för bestämning av d-mannuronsyra i heteropolysackarider. 2-hydroxikarbazol användes vid syntesen av isokromen fusionerad karbazol, (4aS,13bR)-2,5,5-trimetyl-3,4,4a,5,8,13b-hexahydroisochromeno[3,4-b]karbazol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86-79-3
Molekylformel C12H9NO
Molekylvikt (g/mol) 183.21
MDL-nummer MFCD00004962
InChI-nyckel GWPGDZPXOZATKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxycarbazole, carbazol-2-ol, ccris 5301, 2-hydroxycarbazol, 7-hydroxycarbazole, 2-hydroxy carbazole, pubchem9945, pubchem9949, 2-hydroxy-9h-carbazol, 2-hydroxy-9h-carbazole
PubChem CID 93551
IUPAC-namn 9H-karbazol-2-ol
LEDER OC1=CC2=C(C=C1)C1=C(N2)C=CC=C1
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxycarbazole
Smältpunkt 262°C to 273°C
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
Formel vikt 183.21
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.