Läs mer
2-hydroxykarbazol, 97 %
Produktkod. 11382929
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11382929 25 g 25g
11372929 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11382929 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27765.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 86-79-3 | C12H9NO | 183,21 g/mol
Karbazol har visat sig vara möjligt att skilja mellan heparin, heparinderivat och andra polyuronider i bindväv. En ny modifiering av karbazolanalysen är användbar för bestämning av d-mannuronsyra i heteropolysackarider. 2-hydroxikarbazol användes vid syntesen av isokromen fusionerad karbazol, (4aS,13bR)-2,5,5-trimetyl-3,4,4a,5,8,13b-hexahydroisochromeno[3,4-b]karbazol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Carbazol har visat sig vara möjligt att skilja mellan heparin, heparinderivat och andra polyuronider i bindväv. En ny modifiering av karbazolanalysen är användbar för bestämning av d-mannuronsyra i heteropolysackarider. 2-hydroxikarbazol användes vid syntesen av isokromen fusionerad karbazol, (4aS,13bR)-2,5,5-trimetyl-3,4,4a,5,8,13b-hexahydroisochromeno[3,4-b]karbazol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86-79-3
Molekylformel C12H9NO
Molekylvikt (g/mol) 183.21
MDL-nummer MFCD00004962
InChI-nyckel GWPGDZPXOZATKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxycarbazole, carbazol-2-ol, ccris 5301, 2-hydroxycarbazol, 7-hydroxycarbazole, 2-hydroxy carbazole, pubchem9945, pubchem9949, 2-hydroxy-9h-carbazol, 2-hydroxy-9h-carbazole
PubChem CID 93551
IUPAC-namn 9H-karbazol-2-ol
LEDER OC1=CC2=C(C=C1)C1=C(N2)C=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxycarbazole
Smältpunkt 262 °C till 273 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 25 g
Formel vikt 183.21
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.