Läs mer
2'-Hydroxychalcone, 95%
Produktkod. 11358835
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11358835 25 g 25g
11348835 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358835 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13937.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 1214-47-7 | C15H12O2 | 224,259 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1214-47-7
Molekylformel C15H12O2
Molekylvikt (g/mol) 224.259
MDL-nummer MFCD00016441
InChI-nyckel AETKQQBRKSELEL-ZHACJKMWSA-N
Synonym 2'-hydroxychalcone, o-hydroxychalcone, e-2'-hydroxychalcone, 1-2-hydroxyphenyl-3-phenylprop-2-en-1-one, chalcone, 2'-hydroxy, ccris 7796, 1-2-hydroxyphenyl-3-phenyl-2-propen-1-one, unii-vy06dz94oc, acrylophenone, 2'-hydroxy-3-phenyl, 2-propen-1-one, 1-2-hydroxyphenyl-3-phenyl
PubChem CID 638276
ChEBI CHEBI:27916
IUPAC-namn (E)-1-(2-hydroxifenyl)-3-fenylprop-2-en-1-on
LEDER C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)C2=CC=CC=C2O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Hydroxychalcone
Smältpunkt 89 °C till 91 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 976324
Formel vikt 224.26
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.