Läs mer
2-Hydroxychrysene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxychrysene |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H12O/c19-14-7-10-16-13(11-14)6-9-17-15-4-2-1-3-12(15)5-8-18(16)17/h1-11,19H |
| Formel vikt | 244.0888 |