Läs mer
2-Hydroxycinnamaldehyd, TRC
Produktkod. 30408647
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30408647 1 g
30393319 100 mg
30391074 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30408647 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9183251G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60125-23-7
Molekylformel C9H8O2
Molekylvikt (g/mol) 148.16
Synonym (E)-3-(2-Hydroxyphenyl)-2-propenal, (2E)-3-(2-Hydroxyphenyl)-2-propenal, (E)-3-(2-Hydroxyphenyl)acrylaldehyde, o-Hydroxy-trans-cinnamaldehyde, trans-2-Hydroxycinnamaldehyde
IUPAC-namn (E)-3-(2-hydroxyfenyl)prop-2-enal
LEDER Oc1ccccc1\C=C\C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxycinnamaldehyde
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H8O2/c10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)11/h1-7,11H/b5-3+
Formel vikt 148.0524