Läs mer
2-hydroxycinnaminsyra, TRC
Produktkod. 30398351
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30398351 10 g
1 options
Produktkod. 30398351 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH91832310G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Coumaric acid
CAS 614-60-8
Molekylformel C9 H8 O3
Kvantitet 10 g
Synonym 2-Propenoic acid, 3-(2-hydroxyphenyl)-, (2E)-, 2-Propenoic acid, 3-(2-hydroxyphenyl)-, (E)-, Cinnamic acid, o-hydroxy-, (E)- (8CI), (2E)-3-(2-Hydroxyphenyl)-2-propenoic acid, (E)-2-Hydroxycinnamic acid, (E)-3-(2-Hydroxyphenyl)acrylic acid, (E)-o-Hydroxycinnamic acid, NSC 32952, o-Hydroxy-trans-cinnamic acid, trans-2-Hydroxycinnamic acid, trans-o-Coumaric acid, trans-o-Hydroxycinnamic acid
InChI formel InChI=1S/C9H8O3/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-5+
LEDER OC(=O)\C=C\c1ccccc1O
IUPAC-namn (E)-3-(2-hydroxyfenyl)prop-2-enoinsyra
Molekylvikt (g/mol) 164.16
Formel vikt 164.0473