Läs mer
2-Hydroxycyclopent-2-en-1-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxycyclopent-2-en-1-one |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O2/c6-4-2-1-3-5(4)7/h2,6H,1,3H2 |
| Formel vikt | 98.0368 |