Läs mer
2-Hydroxydecanedioic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxydecanedioic Acid |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O5/c11-8(10(14)15)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h8,11H,1-7H2,(H,12,13)(H,14,15) |
| Formel vikt | 218.1154 |