missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Hydroxydecanoic Acid, TRC

Produktkod. 30405063
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30405063 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30405063 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH235135250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Hydroxydecanoic Acid
CAS 5393-81-7
Molekylformel C10H20O3
Kvantitet 250 mg
Synonym (±)-2-Hydroxydecanoic Acid, (±)-alpha-Hydroxycapric Acid, (±)-alpha-Hydroxydecanoic Acid, 2-Hydroxycapric Acid, DL-2-Hydroxycapric Acid, NSC 4801, alpha-Hydroxycapric Acid, alpha-Hydroxydecanoic Acid
InChI formel InChI=1S/C10H20O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(11)10(12)13/h9,11H,2-8H2,1H3,(H,12,13)
LEDER CCCCCCCCC(O)C(=O)O
IUPAC-namn 2-hydroxydecanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 188.26
Formel vikt 188.1412
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.