Läs mer
2-Hydroxydibenz[b,e]oxepin-11(6H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxydibenz[b,e]oxepin-11(6H)-one |
| CAS | 50456-78-5 |
| Molekylformel | C14H10O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-Hydroxy-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-11-one, 6,11-Dihydro-2-hydroxydibenz[b,e]oxepin-11-one |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10O3/c15-10-5-6-13-12(7-10)14(16)11-4-2-1-3-9(11)8-17-13/h1-7,15H,8H2 |
| LEDER | Oc1ccc2OCc3ccccc3C(=O)c2c1 |
| IUPAC-namn | 2-hydroxy-6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.23 |
| Formel vikt | 226.063 |