Läs mer
2-Hydroxyestriol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxyestriol |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24O4/c1-18-5-4-10-11(13(18)8-16(21)17(18)22)3-2-9-6-14(19)15(20)7-12(9)10/h6-7,10-11,13,16-17,19-22H,2-5,8H2,1H3/t10-,11+,13-,16+,17-,18-/m0/s1 |
| Formel vikt | 304.1675 |