Läs mer
2-Hydroxyethanephosphonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethephon-hydroxy |
| CAS | 22987-21-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C2 H7 O4 P |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Phosphonic acid, (2-hydroxyethyl)- (8CI,9CI), P-(2-Hydroxyethyl)phosphonic acid, (2-Hydroxyethyl)phosphonic acid, 2-Hydroxyethanephosphonic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C2H7O4P/c3-1-2-7(4,5)6/h3H,1-2H2,(H2,4,5,6) |
| LEDER | OCCP(=O)(O)O |
| IUPAC-namn | 2-hydroxyethylphosphonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.05 |
| Visa mer |