Läs mer
2-Hydroxyethanesulfonic Acid (80% w/w in Water), TRC
Produktkod. 30408021
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30408021 50 g
30407328 10 g
30391661 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30408021 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH55339550G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-36-8
Molekylformel C2H5O4S
Molekylvikt (g/mol) 126.13
Synonym (2-Hydroxyethyl)sulfonic Acid, (Hydroxyethyl)sulfonic Acid, 2-Hydroxyethane-1-sulfonic Acid, Ethanolsulfonic Acid, Isethionic Acid, NSC 60516, Tego HES 70
IUPAC-namn 2-hydroxyethanesulfonic acid
LEDER OCCS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxyethanesulfonic Acid
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C2H6O4S/c3-1-2-7(4,5)6/h3H,1-2H2,(H,4,5,6)
Formel vikt 125.9987
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.8