missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Hydroxyethyl 4-[((2RS)-2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propyl)oxy]benzoate, Mikromol™
Beskrivning
2-Hydroxyethyl 4-[((2RS)-2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propyl)oxy]benzoate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)benzoic Acid 2-Hydroxyethyl Ester |
| CAS | 1346601-19-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)benzoic Acid 2-Hydroxyethyl Ester |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C15H23NO5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzoic Acid 2-Hydroxyethyl Ester, Bisoprolol Hydroxyethyl Ester |
| LEDER | CC(C)NCC(O)COc1ccc(cc1)C(=O)OCCO |
| Molekylvikt (g/mol) | 297.35 |
| Kvantitet | 25 mg |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?